Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolber med smal hals
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 1773 |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 22 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Højde (metrisk) | 105 mm |
| Hals stil | Smal |
| Produkttype | Erlenmeyer-flaske |
| Form | Konisk |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |