Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Medium Wall Rimmed Test Tube
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
- Features: rimmed medium walls
- Grade: 3.3 borosilicate glass test tubes
- Complies to: ISO 4142
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 4142 |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Mængde | 100 Pack |
| Kantet | Yes |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |