Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Medium Wall Rimless Test Tube
Artikelnummer. 15842285 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
18 mm
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15842285
Manufactured from borosilicate glass with a medium wall design. Fisherbrand™ Borosilicate Glass Medium Wall Rimless Test Tubes are ideal for chemical and biological work.
  • Features: rimless medium walls
  • Grade: 3.3 borosilicate glass test tubes
  • Complies to: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 4142
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Borosilicate Glass
Mængde 100 Pack
Kantet No
Diameter (metrisk) 16 mm