Få mere at vide
Cole-Parmer™ Borosilicate Glass Media Bottles
Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| nr. pr. sag | 4Pack |
| Mængde | 4Pack |
| Lukningsfarve | Orange |
| Produkttype | Media Bottle |
| Lukningsmateriale | Polypropylene |
| Lukketype | Screw Cap |
| Autoklaverbar | Autoclavable |