Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas Markham-destillationssamling
Artikelnummer. 12498786
Skift visning
Materiale:
Borosilikatglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
12498786 Borosilikatglas Hver
1 options
Artikelnummer. 12498786 Leverandør Quickfit™ Leverandørnr. 46MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4110.75 DKK
    3194.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 916.24 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 24-03-2027
Quickfit™ Borosilikatglas Markham Destillation Assembly bruges til test af flygtige fedtsyrer og kan bruges til at udføre et stort antal destillationer i hurtig rækkefølge
  • Overholder BS1428: Del B2
  • Gør det muligt at udføre et stort antal destillationer hurtigt efter hinanden
  • Omfatter Markham stillestående krop, Liebig kondensator og forbindelsesklemme
  • Har stadig fordamperbeholder lukket i en dampkappe
  • Når den er tilsluttet en passende dampforsyning, passerer dampen gennem prøven for at fremme destillation
  • Når damptilførslen er lukket, suger apparatet automatisk eventuelle rester i beholderen tilbage og forbereder sig således på den næste bestemmelse
Tekniske data
Til brug med (applikation) Gør det muligt at udføre et stort antal destillationer hurtigt efter hinanden
Type Markham destillationsenhed
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance BS 1428: Del B2