Få mere at vide
DWK Life Sciences Borosilicate Low Form Heavy Duty Beaker, with Spout
Artikelnummer. 11790694
Kapacitet (metrisk):
600 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 11790694
Brand: DWK Life Sciences 14005600
Tekniske data
Nøjagtighed ±5%
Kapacitet (engelsk) 20.28 oz.
Diameter (engelsk) Ydre 3.42 in.
Diameter (metrisk) Udvendig 8.7 cm
Kapacitet (metrisk) 600 mL
Materiale Borosilicate Glass
Til brug med (applikation) For Measuring and Mixing Liquids
Graduation Range 50 to 500 mL
Højde (engelsk) 4.8 in.
Højde (metrisk) 12.2 cm
Inkluderer Spout
Inkrementer 50 mL
Etikettype Matte Finish Marking
Mængde Each
Type Beaker
Uddannet Yes
Certificeringer/compliance ASTM E960
Skala Dual White Scale
Stil Griffin