Få mere at vide
Witeg™ Borosilikatglaslaboratorieflasker, bred munding
Beskrivelse
- Wide Mouth
- Glas
- 45 Thread
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Inkluderer | Skruering |
| Materiale | Borosilikatglas |
| nr. pr. pakke | 10 |
| Mængde | 10Pack |
| Produkttype | Laboratorieflaske |
| Lukketype | GL 45 |