Få mere at vide
GPE Scientific™ Borosilikatglas J Young NMR-ventiler
Description
Order Info
LengthMetric
Specifications
Specifications
| Længde (metrisk) | 178 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | J Young NMR-ventil |
| Til brug med (applikation) | 600MHz rør |
| Inkluderer | Kvinde led |
| Mængde | 1 hver |