Få mere at vide
Witeg™ Hybridiseringsflaske
Artikelnummer. 10214301
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
38 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig
10214301 38 mm
1 options
Artikelnummer. 10214301 Leverandør Witeg™ Leverandørnr. 2 446 115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.48 DKK
    331.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 29.89 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Tekniske data
Lukkestørrelse GL45
Diameter (metrisk) Udvendig 38 mm
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Hybridiseringsflaske