Få mere at vide
Kartell™ Borosilikatglasmørtel til vævssliber
Artikelnummer. 10782911
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
50 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
8 mm
12 mm
15 mm
16 mm
32 mm
Længde (metrisk):
120 mm
135 mm
150 mm
155 mm
195 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Længde (metrisk) unitSize
10782911 50 ml 32 mm 195 mm Hver
10713091 2 ml 8 mm 120 mm Hver
10166090 10 ml 15 mm 150 mm Hver
10044330 15 ml 16 mm 155 mm Hver
10297900 5 ml 12 mm 135 mm Hver
5 options
Artikelnummer. 10782911
Brand: Kartell™ 0615000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kartell™ Borosilikatglasmørtel til vævssliber er en solid beholder, som en støder kan male prøver imod.
  • PTFE støder sælges separat
  • Ideel til små mængder væv
  • De angivne mængder er arbejdsmængder
  • Undgå overdreven varme, da det kan forårsage binding
Tekniske data
Farve Krystalklar
Diameter (metrisk) Udvendig 32 mm
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Mørtel
Til brug med (udstyr) støder
Længde (metrisk) 195 mm