Få mere at vide
Kartell™ Borosilikatglasmørtel til vævssliber
Artikelnummer. 10713091
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
50 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
8 mm
12 mm
15 mm
16 mm
32 mm
Længde (metrisk):
120 mm
135 mm
150 mm
155 mm
195 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Længde (metrisk) unitSize
10713091 2 ml 8 mm 120 mm Hver
10166090 10 ml 15 mm 150 mm Hver
10044330 15 ml 16 mm 155 mm Hver
10782911 50 ml 32 mm 195 mm Hver
10297900 5 ml 12 mm 135 mm Hver
5 options
Artikelnummer. 10713091
Brand: Kartell™ 0610200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kartell™ Borosilikatglasmørtel til vævssliber er en solid beholder, som en støder kan male prøver imod.
  • PTFE støder sælges separat
  • Ideel til små mængder væv
  • De angivne mængder er arbejdsmængder
  • Undgå overdreven varme, da det kan forårsage binding
Tekniske data
Farve Krystalklar
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Mørtel
Til brug med (udstyr) støder
Længde (metrisk) 120 mm