Få mere at vide
Fisherbrand™ Reagensglas, borosilikatglas 3.3, med perlekant, kraftig væg
Artikelnummer. p-10209543 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
14 ml
47 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 15852295
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas med et kraftigt vægdesign for stærk modstandsdygtighed over for varme og kemikalier. Fisherbrand™ Borosilikatglas reagensglas med tunge vægkanter er ideelle til kemisk og biologisk arbejde.
  • Egenskaber: kantede tunge vægge, overlegen mekanisk styrke
  • Kvalitet: 3,3 borosilikatglas reagensglas
  • Overholder:ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 4142
Kapacitet (metrisk) 47 ml
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Borosilikatglas
Mængde 50 stk
Kantet Ja
Diameter (metrisk) 24 mm
Vægtykkelse 1.8 mm