Få mere at vide
Fisherbrand™ Reagensglas, borosilikatglas 3.3, med perlekant, kraftig væg
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
14 ml
47 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- At overføre stoffer og væsker til andre aggregeringstilstande og dermed igangsætte yderligere reaktioner er meget vigtigt for det daglige arbejde i laboratoriet. En bred vifte af fartøjer, apparater og udstyr bruges til dette arbejde. Reaktionskontroller, testserier og foreløbige prøver udføres normalt i reagensglas på grund af de små mængder stof, der er fjernet.
- Fremstillet af borosilikatglas 3.3
- Tykvægget og derfor mekanisk meget modstandsdygtig
- Fås med perlekant eller lige kant
- Med rund bund
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 14 ml |
| Længde (metrisk) | 125 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Uddannet | Nej |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Produkttype | Reagensglas |
| Vægtykkelse | 1.8 mm |