Få mere at vide
Fisherbrand™ Reagensglas, borosilikatglas 3.3, med perlekant, kraftig væg
Artikelnummer. 15852295 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
14 ml
47 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15852295 47 ml Pakke med 50
17971132 14 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15852295
Outlet Corner
Brug rabatkode 28080
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas med et kraftigt vægdesign for stærk modstandsdygtighed over for varme og kemikalier. Fisherbrand™ Borosilikatglas reagensglas med tunge vægkanter er ideelle til kemisk og biologisk arbejde.
  • Egenskaber: kantede tunge vægge, overlegen mekanisk styrke
  • Kvalitet: 3,3 borosilikatglas reagensglas
  • Overholder:ISO 4142
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 4142
Kapacitet (metrisk) 47 ml
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Borosilikatglas
Mængde 50 stk
Kantet Ja
Diameter (metrisk) 24 mm
Vægtykkelse 1.8 mm