Få mere at vide
Fisherbrand™ Reagensglas, borosilikatglas 3.3, uden kant, tung væg
Artikelnummer. 15862295 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
16 mm
Længde (metrisk):
125 mm
150 mm
Kapacitet (metrisk):
14 ml
17 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15862295 16 mm 150 mm 17 ml Pakke med 100
15892275 16 mm 125 mm 14 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15862295
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas med et kraftigt vægdesign for stærk modstandsdygtighed over for varme og kemikalier. Fisherbrand™ Borosilikatglas, tungvæg, kantløse reagensglas er ideelle til kemisk og biologisk arbejde.
  • At overføre stoffer og væsker til andre aggregeringstilstande og dermed igangsætte yderligere reaktioner er meget vigtigt for det daglige arbejde i laboratoriet. En bred vifte af fartøjer, apparater og udstyr bruges til dette arbejde. Reaktionskontroller, testserier og foreløbige prøver udføres normalt i reagensglas på grund af de små mængder stof, der er fjernet.
  • Fremstillet af borosilikatglas 3.3
  • Tykvægget og derfor mekanisk meget modstandsdygtig
  • Med rund bund
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 4142
Kapacitet (metrisk) 17 ml
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Borosilikatglas
Mængde 100 pakke
Kantet Nej
Diameter (metrisk) 16 mm
Vægtykkelse 1.8 mm