Få mere at vide
JG Finneran Associates™ Headspace-hætteglas af borosilikatglas
Artikelnummer. p-8009567
Volumen (metrisk):
6 ml
10 ml
20 ml
27 ml
Lukketype:
Flad, Crimp
Krympning af skrå kant
Diameter (metrisk) Udvendig:
22 mm
23 mm
30 mm
Højde (metrisk):
38 mm
46 mm
60 mm
75 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12316989
Brand: JG Finneran Associates™ 3100202346
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Danner en tæt forsegling til nøjagtig analyse med reproducerbare resultater. JG Finneran™ Borosilikatglas Headspace-hætteglas er 20 mm crimp-hætteglas lavet af klart Type 1-glas til brug i en række forskellige applikationer.
  • Fås i klart Type I borosilikatglas
  • Med flad top eller skrå kant 20 mm crimp top finish
  • Hætteglas bruges til at opvarme prøven, indtil koncentrationen af væske- og gasfaserne er i ligevægt
  • Der tages derefter en prøve fra gasfasen (headspace) til analyse
  • Hætteglas og lukning danner en tæt forsegling for nøjagtig analyse med reproducerbare resultater
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 23 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 10 ml
Til brug med (applikation) Bruges til at opvarme prøven, indtil koncentrationen af væske- og gasfaserne er i ligevægt.
Hals stil Crimp
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Aluminium
Lukketype Krympning af skrå kant
Højde (metrisk) 46 mm
Mængde 100 Pk.
Lukkestørrelse 20 mm