Få mere at vide
Brand™ Hæmocytometer dækglas, Boro 3.3
Artikelnummer. p-8010048 Shop alle Brand produkter
Længde (metrisk):
20 mm
24 mm
Bredde (metrisk):
24 mm
26 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10101731
Brand: Brand™ 723014
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas og overholder DIN ISO 8255 standarder. BRAND™ Borosilikatglas-hæmacytometer-dækglas adskiller sig fra almindelige dækglas ved deres glatslebne og polerede overflade.
  • Borosilikatglas, DIN ISO 8255.
  • Brydningsindeks ne = 1,52± 0,01, Abbe tal ve = 56,5± 0,5. Fladhedstolerance& plusmn; 3μ m.
  • De adskiller sig fra almindelige dækglas ved deres glatslebne og polerede overflade.
  • Pakning: 2 dækglas i en plasticpose, adskilt af silkepapir.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Hemacytometer Dækglas
Materiale Borosilikatglas
Længde (metrisk) 24 mm
Bredde (metrisk) 24 mm
Tykkelse (metrisk) 0.4 mm
Dimensioner (L x B) 24 x 24 mm