Få mere at vide
Brand™ Hæmocytometer dækglas, Boro 3.3
Artikelnummer. 10101731 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
20 mm
24 mm
Bredde (metrisk):
24 mm
26 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) unitSize
10101731 24 mm 24 mm Pakke med 100
10663972 20 mm 26 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10101731 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 723014
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas og overholder DIN ISO 8255 standarder. BRAND™ Borosilikatglas-hæmacytometer-dækglas adskiller sig fra almindelige dækglas ved deres glatslebne og polerede overflade.
  • Borosilikatglas, DIN ISO 8255.
  • Brydningsindeks ne = 1,52± 0,01, Abbe tal ve = 56,5± 0,5. Fladhedstolerance& plusmn; 3μ m.
  • De adskiller sig fra almindelige dækglas ved deres glatslebne og polerede overflade.
  • Pakning: 2 dækglas i en plasticpose, adskilt af silkepapir.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Hemacytometer Dækglas
Materiale Borosilikatglas
Længde (metrisk) 24 mm
Bredde (metrisk) 24 mm
Tykkelse (metrisk) 0.4 mm
Dimensioner (L x B) 24 x 24 mm