Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilikatglas gradueret cylinder med prop
Artikelnummer. 12075645 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Gradueringer:
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Højde (metrisk):
200 mm
260 mm
335 mm
390 mm
470 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12075645 250 mL 2 mL 335 mm Pakke med 2
12055645 1000 mL 10 mL 470 mm Pakke med 2
11903365 100 mL 1 mL 260 mm -
11884263 25 mL 0.5 mL - Pakke med 2
11708265 500 mL 5 mL 390 mm Pakke med 2
12065645 50 mL 1 mL 200 mm Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12075645
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Præget med blå keramiske graderinger for forbedret synlighed. Fisherbrand™ Borosilikatglas graduerede cylindre med prop giver en pålidelig løsning til måling og blanding af væsker i et laboratorium.
  • Funktioner: robust sekskantet base, blå keramiske markeringer, bred vifte af kapaciteter
  • Sekskantet stop: kraftig blå polypropylen med tæt pasform til blanding
  • Klasse B
  • Overholder: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Inkluderer Prop
Skala Blå keramik
Gradueringer 2 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Grænse for fejl ±2 ml
Base Type Sekskantet
Skala farve Blå
Klasse Klasse B
Højde (metrisk) 335 mm
Certificeringer/compliance ISO 4788
Produkttype Gradueret målecylinder
Diameter (metrisk) Udvendig 37 mm