Description
Præget med blå keramiske graderinger for forbedret synlighed. Fisherbrand™ Borosilikatglas graduerede cylindre med prop giver en pålidelig løsning til måling og blanding af væsker i et laboratorium.
- Funktioner: robust sekskantet base, blå keramiske markeringer, bred vifte af kapaciteter
- Sekskantet stop: kraftig blå polypropylen med tæt pasform til blanding
- Klasse B
- Overholder: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
Specifications
Specifications
| Materiale | Borosilikatglas |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Inkluderer | Prop |
| Skala | Blå keramik |
| Gradueringer | 1 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Grænse for fejl | ±1 ml |
| Base Type | Sekskantet |
| Skala farve | Blå |
| Klasse | Klasse B |
| Show More |