Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilikatglas gradueret cylinder med prop
Artikelnummer. 11884263 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Gradueringer:
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Højde (metrisk):
200 mm
260 mm
335 mm
390 mm
470 mm
Artikelnummer. 11884263
Præget med blå keramiske graderinger for forbedret synlighed. Fisherbrand™ Borosilikatglas graduerede cylindre med prop giver en pålidelig løsning til måling og blanding af væsker i et laboratorium.
  • Features: sturdy hexagonal base, blue ceramic markings, wide range of capacities
  • Hexagonal Stopper: heavy duty blue polypropylene with tight fit for mixing
  • Class B
  • Complies: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Base Type Hexagonal
Skala farve Blue
Certificeringer/compliance BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klasse Class B
Type Graduated Cylinder
Materiale Borosilicate Glass
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Inkluderer Stopper
Skala Blue Ceramic
Gradueringer 0.5 mL
Autoklaverbar Autoclavable