Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilikatglas gradueret cylinder med prop
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Gradueringer:
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Højde (metrisk):
200 mm
260 mm
335 mm
390 mm
470 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
Præget med blå keramiske graderinger for forbedret synlighed. Fisherbrand™ Borosilikatglas graduerede cylindre med prop giver en pålidelig løsning til måling og blanding af væsker i et laboratorium.
- Funktioner: robust sekskantet base, blå keramiske markeringer, bred vifte af kapaciteter
- Sekskantet stop: kraftig blå polypropylen med tæt pasform til blanding
- Klasse B
- Overholder: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
Tekniske data
Tekniske data
| Base Type | Sekskantet |
| Skala farve | Blå |
| Certificeringer/compliance | ISO 4788 |
| Klasse | Klasse B |
| Højde (metrisk) | 390 mm |
| Type | Gradueret målecylinder |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 48 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Inkluderer | Prop |
| Vis mere |