Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Graduated Cylinder in Squat Format
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Gradueringer:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Graduated measuring cylinder
- Squat
- Class B
- Borosilicate glass
- Hexagonal base
Tekniske data
Tekniske data
| Base Type | Hexagonal |
| Skala farve | Blue |
| Type | Graduated Measuring Cylinder |
| Tolerance | ±0.5 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Certificeringer/compliance | ISO 4788 |
| Klasse | B |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 26 mm |
| Højde (metrisk) | 107 mm |
| Vis mere |