Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Graduated Cylinder
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Tekniske data
Tekniske data
| Base Type | Hexagonal |
| Skala farve | Blue |
| Type | Graduated Cylinder |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Certificeringer/compliance | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Klasse | B |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Skala | Blue Ceramic |
| Gradueringer | 0.5 mL |