Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Graduated Cylinder
Artikelnummer. 11517702 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
11517702 10 mL 0.2 mL Pakke med 2
11577702 1000 mL 10 mL Pakke med 2
11547702 100 mL 1 mL Pakke med 2
11587702 2000 mL 20 mL Hver
11557702 250 mL 2 mL Pakke med 2
11527702 25 mL 0.5 mL Pakke med 2
11537702 50 mL 1 mL Pakke med 2
11507702 5 mL 0.1 mL Pakke med 2
11567702 500 mL 5 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 11517702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.95 DKK
    66.97 DKK / Pakke med 2
    Spare 21.98 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Measure liquids with blue ceramic scale graduated glass cylindars. The Fisherbrand™ borosilicate glass graduated cylindawith hexagonal base and spout
  • DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Graduated in blue ceramic
  • Borosilicate Glass
  • Hexagonal base
  • Spouted
  • Individual reorder code on each product
Tekniske data
Materiale Borosilicate Glass
Certificeringer/compliance BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klasse Class B
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Skala Blue Ceramic
Gradueringer 0.2 mL
Base Type Hexagonal
Skala farve Blue
Produkttype Graduated Cylinder