Få mere at vide
Fisherbrand™ Generelle formål Borosilikat Homogenizer mørtler
Artikelnummer. p-8009378 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
55 ml
Unit Size:
Hver
Product Code. 15351321
Only null left
Add to basket
Add to basket
Til brug i de indledende faser af prøveforberedelsen til at nedbryde og ødelægge en række materialer såsom dyre- eller plantevæv, fødevarer og jord. Fisherbrand™ Generelle formål borosilikathomogeniserende mørtler er vævsslibere fremstillet af holdbart borosilikatglas.
  • Autoklaverbar
  • Fås i en række kapaciteter
  • Til brug med Fisherbrand Borosilikathomogeniserende støde
Specifications
Clearance (metrisk) 0.152 - 0.254mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Homogenisatorer
Længde (metrisk) 80mm
Længde (metrisk) støder 220mm
Støber materiale Glas