Få mere at vide
Fisherbrand™ Generelle formål Borosilikat Homogenizer mørtler
Artikelnummer. 15371321 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
55 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15371321 55 ml Hver
15351321 15 ml Hver
15321321 5 ml Hver
15331321 10 ml Hver
15361321 30 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15371321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    798.00 DKK
    777.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 20.83 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug i de indledende faser af prøveforberedelsen til at nedbryde og ødelægge en række materialer såsom dyre- eller plantevæv, fødevarer og jord. Fisherbrand™ Generelle formål borosilikathomogeniserende mørtler er vævsslibere fremstillet af holdbart borosilikatglas.
  • Autoklaverbar
  • Fås i en række kapaciteter
  • Til brug med Fisherbrand Borosilikathomogeniserende støde
Tekniske data
Clearance (metrisk) 0.152 - 0.254mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 55 ml
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Homogenisatorer
Længde (metrisk) 125mm
Længde (metrisk) støder 295mm
Støber materiale Glas