Få mere at vide
Fisherbrand™ Generelle formål Borosilikat Homogenizer mørtler
Artikelnummer. 15361321 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
55 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15361321
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug i de indledende faser af prøveforberedelsen til at nedbryde og ødelægge en række materialer såsom dyre- eller plantevæv, fødevarer og jord. Fisherbrand™ Generelle formål borosilikathomogeniserende mørtler er vævsslibere fremstillet af holdbart borosilikatglas.
  • Autoklaverbar
  • Fås i en række kapaciteter
  • Til brug med Fisherbrand Borosilikathomogeniserende støde
Tekniske data
Clearance (metrisk) 0.152 - 0.254mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Homogenisatorer
Længde (metrisk) 105mm
Længde (metrisk) støder 250mm
Støber materiale Glas