Få mere at vide
Fisherbrand™ Generelle formål Borosilikat Homogenizer mørtler
Artikelnummer. 15351321 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
55 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15351321 15 ml Hver
15371321 55 ml Hver
15321321 5 ml Hver
15331321 10 ml Hver
15361321 30 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15351321
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug i de indledende faser af prøveforberedelsen til at nedbryde og ødelægge en række materialer såsom dyre- eller plantevæv, fødevarer og jord. Fisherbrand™ Generelle formål borosilikathomogeniserende mørtler er vævsslibere fremstillet af holdbart borosilikatglas.
  • Autoklaverbar
  • Fås i en række kapaciteter
  • Til brug med Fisherbrand Borosilikathomogeniserende støde
Tekniske data
Clearance (metrisk) 0.152 - 0.254mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Homogenisatorer
Længde (metrisk) 80mm
Længde (metrisk) støder 220mm
Støber materiale Glas