Få mere at vide
Fisherbrand™ Generelle formål Borosilikat Homogenizer mørtler
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
55 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Clearance (metrisk) | 0.152 - 0.254mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | Homogenisatorer |
| Længde (metrisk) | 75mm |
| Længde (metrisk) støder | 215mm |
| Støber materiale | Glas |