Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Gasvaskeflasker uden hoved
Artikelnummer. 10548681
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10548681 100 ml
10444491 250 ml
10130391 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10548681 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05515037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.00 DKK
    139.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 59.85 DKK
    30% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Giver en billig, men effektiv metode til vask og tørring af gasser. Lenz Laborglasinstrumente™ Gasvaskeflasker uden hoved er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Acc. efter DIN 12596, uden hoved
  • Med fatning NS 29/32
  • Fås i en række kapaciteter
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Borosilikatglas
Type Gasvaskeflaske uden hoved
Inkluderer Stikkontakt
Standard konusled NS 29/32
Højde (metrisk) 200 mm
Certificeringer/compliance DIN 12463
Mængde Pakke m. 1 stk.