Få mere at vide
Kimble Chase™ Borosilikatglas gasprøveudtagningspærer
Artikelnummer. 11760409
Skift visning
Produkttype:
Volumen: 125 ml
Volumen: 250 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
11760409 Volumen: 250 ml Hver
11740409 Volumen: 125 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11760409 Leverandør Kimble Chase™ Leverandørnr. 6531500250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1811.25 DKK
    1683.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 127.82 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-05-2027