Få mere at vide
BRAND™ Borosilikatglastragt
Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Længde (metrisk) stilk:
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af borosilikatglas.
- Slibet eller brandpoleret overkant.
- Kort stilk giver optimal filtrering.
- Vinklet ved 60 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 35 mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 6mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Vinkel | 60° |
| Længde (metrisk) stilk | 35 mm |