Få mere at vide
BRAND™ Borosilikatglastragt
Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
35mm
40mm
50mm
55mm
60mm
70mm
80mm
100mm
120mm
150mm
Længde (metrisk) stilk:
35mm
40mm
50mm
55mm
60mm
70mm
80mm
100mm
120mm
150mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af borosilikatglas.
- Slibet eller brandpoleret overkant.
- Kort stilk giver optimal filtrering.
- Vinklet ved 60 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 40mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 6mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Vinkel | 60° |
| Længde (metrisk) stilk | 40mm |
Produktforslag
Viewing 1-4 of
-
Multiple Manufacturers
Waste Water Testing and Analysis Management
Save on essential products for waste water testing and analysis management. Discover top deals and optimize your testing process. Promo code: 24145Promo Code: 24145Expires: 2025-12-31
Days
31Hours
13Minutes
47Seconds
36
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BRAND™ Borosilikatglastragt >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion