Beskrivelse
- Fremstillet af borosilikatglas.
- Slibet eller brandpoleret overkant.
- Kort stilk giver optimal filtrering.
- Vinklet ved 60 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 55 mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 8mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Vinkel | 60° |
| Længde (metrisk) stilk | 55 mm |