Få mere at vide
BRAND™ Borosilikatglastragt
Artikelnummer. 10411253 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Længde (metrisk) stilk:
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Længde (metrisk) stilk Pakningsstørrelse
10411253 120 mm 120 mm Hver
10611672 35 mm 35 mm Hver
10355041 150 mm 150 mm Hver
10263631 100 mm 100 mm Hver
10797661 40 mm 40 mm Hver
10579151 55 mm 55 mm Hver
10145261 50 mm 50 mm Hver
10329761 60 mm 60 mm Hver
10253631 80 mm 80 mm Hver
10758241 70 mm 70 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10411253 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 145545
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Fremstillet af borosilikatglas. BRAND™ Borosilikatglastragt inkluderer en slebet eller brandpoleret overkant. Kort stilk giver optimal filtrering. Vinklet ved 60 °C.
  • Fremstillet af borosilikatglas.
  • Slibet eller brandpoleret overkant.
  • Kort stilk giver optimal filtrering.
  • Vinklet ved 60 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 120 mm
Diameter (metrisk) stilk 16mm
Materiale Borosilikatglas
Vinkel 60°
Længde (metrisk) stilk 120 mm