Få mere at vide
BRAND™ Borosilikatglastragt
Artikelnummer. 10355041 Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
35mm
40mm
50mm
55mm
60mm
70mm
80mm
100mm
120mm
150mm
Længde (metrisk) stilk:
35mm
40mm
50mm
55mm
60mm
70mm
80mm
100mm
120mm
150mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10355041
Brand: BRAND™ 145550
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. BRAND™ Borosilikatglastragt inkluderer en slebet eller brandpoleret overkant. Kort stilk giver optimal filtrering. Vinklet ved 60 °C.
  • Fremstillet af borosilikatglas.
  • Slibet eller brandpoleret overkant.
  • Kort stilk giver optimal filtrering.
  • Vinklet ved 60 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 150mm
Diameter (metrisk) stilk 16mm
Materiale Borosilikatglas
Vinkel 60°
Længde (metrisk) stilk 150mm