Få mere at vide
BRAND™ Borosilikatglastragt
Artikelnummer. 10329761 Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Længde (metrisk) stilk:
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10329761
Brand: BRAND™ 145525
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. BRAND™ Borosilikatglastragt inkluderer en slebet eller brandpoleret overkant. Kort stilk giver optimal filtrering. Vinklet ved 60 °C.
  • Fremstillet af borosilikatglas.
  • Slibet eller brandpoleret overkant.
  • Kort stilk giver optimal filtrering.
  • Vinklet ved 60 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 60 mm
Diameter (metrisk) stilk 8mm
Materiale Borosilikatglas
Vinkel 60°
Længde (metrisk) stilk 60 mm