Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Borosilikatglasfritter
Til brug med (udstyr):
Whatman GV050 seriens glasvakuumfiltreringssystem
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Materiale: Borosilikatglas
- Til brug med (applikation): Filtrering (vandige og organiske opløsningsmidler) og biologisk analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (udstyr) | Whatman GV050 seriens glasvakuumfiltreringssystem |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Vakuumfiltrering |
| Model- | GV050/0/03 |
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Glas Frit Filter |
Kun til intern forskningsbrug. Produkter er ikke beregnet til diagnostisk brug eller videresalg.