Få mere at vide
Quickfit Sammenføjet Ware™ Florentinerkolbe af borosilikatglas
Artikelnummer. 12448906
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12448906 2000 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12448906 Leverandør Quickfit Leverandørnr. FD2L/4RE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    742.35 DKK
    641.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 100.84 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
SciLabWare™ Quickfit Sammenføjet Ware™ Borosilikatglas florentinsk kolbe er ideel til brug med rotationsfordampere.
  • Ideel til brug med rotationsfordampere
  • Stort overfladeareal til hurtig fordampning
  • Robust tung vægkonstruktion for ekstra styrke
  • Formen tillader nem fjernelse af faste rester
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2000 ml
Volumen 2000mL
Diameter (metrisk) Udvendig 158mm
Til brug med (udstyr) Rotationsfordamper
Højde (metrisk) 245mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Florentinsk kolbe