Få mere at vide
Borosilikatglasfiltreringssystem
Artikelnummer. 15115284
Skift visning
Diameter (metrisk) membran:
47 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) membran Pakningsstørrelse
15115284 47 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15115284 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 5809/KIT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4137.00 DKK
    2976.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 1160.80 DKK
    28% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Ideel til mikrobiologi og fremstilling af HPLC opløsningsmidler
    Til brug med 47 mm diameter membraner
  • Borosilikatglas porøsitet grade 3 sintret skive til at understøtte membran
  • Komplet samling består af fire komponenter: Tragt 300mL kapacitet, Støttebase med sintret skive og vakuumtilslutning med 40/38 fatning, 1000ml konisk kolbe velegnet til brug under vakuum med 40/38 kegle, Metal holdeklemme
  • Fuldt autoklaverbar
  • Hver komponent kan også bestilles separat
Tekniske data
Stik vakuum
Materiale Borosilikatglas
Materiale (membran) Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Mikrobiologi og fremstilling af HPLC opløsningsmidler
Tragt materiale Borosilikatglas
nr. pr. pakke 1 Pakke
Type Filtreringssystem
Volumen (metrisk) 1000 mL
Diameter (metrisk) membran 47 mm