Få mere at vide
Marienfeld Superior™ Borosilikatglas fordampningsskåle
Artikelnummer. 15232349
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
15232349 10 ml
1 options
Artikelnummer. 15232349 Leverandør Marienfeld Superior™ Leverandørnr. 4210301
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Marienfeld Superior™ Borosilikatglasfordampningsskåle giver god kemisk modstandsdygtighed, høj modstandsdygtighed over for termisk stød og minimal termisk udvidelse.
  • Fremstillet af borosilikatglas 3.3
  • I overensstemmelse med DIN 12 336
  • Meget god kemikalieresistens
  • Minimal termisk udvidelse
  • Høj modstandsdygtighed over for termiske stød
  • Halvkugleformet form
  • Med flad bund
  • Med smeltet kant
  • Med tud
Tekniske data
Oversigt Med tud
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Type Fordampende skål
Højde (metrisk) 18 mm
Diameter (metrisk) 40 mm