Beskrivelse
- Glasrør
- Gradueret skala på 5 ml trin og tætninger mod de indvendige endestykker.
- En fjederbelastet ventil lavet af titanium er placeret i midten af den bevægelige tætning
- Rør og stik skal bestilles separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse (metrisk) | 45 mm dia. x 340 mm L |
| Til brug med (applikation) | Vandige opløsninger og alkoholer |
| Maks. Tryk | 1 bar |
| Længde (metrisk) | 340 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 45 mm |
| Volumen (metrisk) | 150 ml |