Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Erlenmeyer Flasks
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 4797 |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 64 mm |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.