Få mere at vide
Wheaton™ Borosilikatglas E-Z Vial
Artikelnummer. 10153983 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10153983
Brand: Wheaton™ W2246220303
Kun null tilbage
Tekniske data
Lukningsfarve Rød
Materiale (liner) PTFE/Silicone
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 1.8 mL
Inkluderer Snap cap
Lukketype Snap Cap
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 100 Pk.
Type E-Z Vial™
Lukkestørrelse 11 mm