Få mere at vide
Jaytec Glass™ Borosilikatglas-dråbetragt
Artikelnummer. 12368577
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Produkttype:
Type 4 Drop-tragt
Type 4 faldtragt
Type 5 Drop-tragt
Gradueringer:
2 ml
5 ml
Nej
Pakningsstørrelse:
5g
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Produkttype Gradueringer unitSize
12368577 50 ml Type 4 Drop-tragt Nej Hver
12308587 100 ml Type 5 Drop-tragt 2 ml 5g
12388577 250 ml Type 4 faldtragt Nej Hver
12318587 250 ml Type 5 Drop-tragt 5 ml 5g
12398577 500 ml Type 4 Drop-tragt Nej Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12368577 Leverandør Jaytec Glass™ Leverandørnr. WJ589
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Borosilikatglasdroppetragten er til nem genopfyldning in situ. Stophanen tillader omhyggeligt kontrolleret strømning af reagenser.
  • Borosilikatglas
  • Cylindrisk form
  • Udskiftelig PTFE-stophane og udskiftelig polypropylenprop
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 30 mm
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Diameter (metrisk) stilk 8 mm
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 273 mm
Certificeringer/compliance BS ISO 4800: 1998
Keglestørrelse 19/26
Uddannet Nej
Inkluderer PTFE nøgle; Plastprop
Gradueringer Nej
Stophane Ja
Stopper nummer B19
Produkttype Type 4 Drop-tragt