Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikat gradueret glas faldtragte med kegle og PTFE nøgle
Artikelnummer. 11830341
Fællesnummer:
19/26
29/32
Gradueringer:
1mL
2mL
5mL
10mL
20mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11830341
Brand: Pyrex 443354
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har dobbelt gradueret skala, der viser volumen af væske indeholdt/afgivet
  • Overholder ISO 4800
  • Har en udskiftelig PTFE-nøgle for fedtfri ydeevne
  • Stilk indvendig kegle for nem montering Quickfit™ forsamlinger
  • Gradueringer i hvid emalje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance ISO 4800
Oversigt PTFE lukning
Uddannet Hvid emalje
Inkluderer Kegle
Gradueringer 10mL
Fællesnummer 29/32
Produkttype Dropper tragt