Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikat gradueret glas faldtragte med kegle og PTFE nøgle
Artikelnummer. 11810341
Skift visning
Fællesnummer:
19/26
29/32
Gradueringer:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fællesnummer Gradueringer unitSize
11810341 19/26 2 ml Hver
11850341 29/32 20 ml Hver
11890331 19/26 1 ml Hver
11830341 29/32 10 ml Hver
12913671 29/32 5 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11810341 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 443340
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har dobbelt gradueret skala, der viser volumen af væske indeholdt/afgivet
  • Overholder ISO 4800
  • Har en udskiftelig PTFE-nøgle for fedtfri ydeevne
  • Stilk indvendig kegle for nem montering Quickfit™ forsamlinger
  • Gradueringer i hvid emalje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance ISO 4800
Oversigt PTFE lukning
Uddannet Hvid emalje
Inkluderer Kegle
Gradueringer 2 ml
Fællesnummer 19/26
Produkttype Dropper tragt