Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas destillationskolber
Artikelnummer. 15567680
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15567680 250 mL Pakke med 20
1 options
Artikelnummer. 15567680 Leverandør Pyrex™ Leverandørnr. 1290/06M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6355.00 DKK
    5514.00 DKK / Pakke med 20
    Spare 841.00 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 26-02-2027
Overholder mange ASTM krav til testmetode. Pyrex™ Borosilikatglasdestillationskolber kræver brug af en kalibreret termomenter til 76 mm nedsænkning.
  • Overholder ASTM E133 og E1405
  • Til destillation af olieprodukter
  • 1290/04M overholder kravene vedr ASTM testmetoder D86, D233, D447, D801, D802
  • 1290/06M overholder kravene vedr ASTM testmetode D447
  • Sidearmen hælder 75° til den lodrette akse
  • Til brug med termometre kalibreret til 76 mm nedsænkning
  • Længde på sidearm er 100 mm
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM E133, E1405
Diameter (metrisk) sidearm 6 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Destillation af olieprodukter
Højde (metrisk) 215 mm
Længde (metrisk) Sidearm 100 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 86 mm