Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas destillationskolber
Artikelnummer. 13421839
Skift visning
Kapacitet: 125 ml
Artikelnummer.
13421839 Kapacitet: 125 ml
1 options
Artikelnummer. 13421839 Leverandør Pyrex™ Leverandørnr. 1290/04M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1535.00 DKK
    1325.64 DKK / Pakke med 5
    Spare 209.36 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 17-03-2027
Overholder mange ASTM krav til testmetode. Pyrex™ Borosilikatglasdestillationskolber kræver brug af en kalibreret termomenter til 76 mm nedsænkning.
  • Overholder ASTM E133 og E1405
  • Til destillation af olieprodukter
  • 1290/04M overholder kravene vedr ASTM testmetoder D86, D233, D447, D801, D802
  • 1290/06M overholder kravene vedr ASTM testmetode D447
  • Sidearmen hælder 75° til den lodrette akse
  • Til brug med termometre kalibreret til 76 mm nedsænkning
  • Længde på sidearm er 100 mm
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM E133, E1405, IP 123
Diameter (metrisk) sidearm 7 mm
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Destillation af olieprodukter
Højde (metrisk) 214 mm
Længde (metrisk) Sidearm 100 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 69 mm